Learn More
N-Nitrosoatrazina, TRC
Código de producto. 30135866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135866 1 g 1 g
30006091 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5248001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56525-09-8
Fórmula molecular C8 H13 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 244.68
Sinónimo 6-Chloro-N2-ethyl-N4-(1-methylethyl)-N2-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Chloro-N-ethyl-N'-(1-methylethyl)-N-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine;
Nombre IUPAC N-[4-cloro-6-(propano-2-ilamino)-1,3,5-triazina-2-il]-N-amida etilnitrosa
SMILES CCN(N=O)c1nc(Cl)nc(NC(C)C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoatrazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13ClN6O/c1-4-15(14-16)8-12-6(9)11-7(13-8)10-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,11,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0839
Porcentaje de pureza >95%