Learn More
N-nitrosoatenolol, TRC
Código de producto. 30480331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30480331 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30480331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN1372505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoatenolol
CAS 134720-04-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 H21 N3 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Benzeneacetamide','4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]benzeneacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O4/c1-10(2)17(16-20)8-12(18)9-21-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)19/h3-6,10,12,18H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
SMILES CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)N=O
Nombre IUPAC 2-[4-[2-hidroxi-3-[nitroso(propan-2-il)amino]propoxi]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 295.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1532
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.