Learn More
N-nitrosoatenolol, Mikromol
Código de producto. 30457706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30457706 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30457706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0013.200025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitrosoatenolol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosoatenolol
CAS 134720-04-0
Nombres de analitos o componentes N-Nitrosoatenolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzeneacetamide, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]-, 4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)nitrosoamino]propoxy]benzeneacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O4/c1-10(2)17(16-20)8-12(18)9-21-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)19/h3-6,10,12,18H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,19)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)N(CC(O)COc1ccc(CC(=O)N)cc1)N=O
Nombre IUPAC 2-[4-[2-hidroxi-3-[nitroso(propan-2-il)amino]propoxi]fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 295.33
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1532 g/mol