Learn More
N-nitrosoanabasina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320882 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320882 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15600500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (RS)-N-Nitrosoanabasine
CAS 37620-20-5
Nombres de analitos o componentes (RS)-N-Nitrosoanabasine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N3 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pyridine, 3-(1-nitroso-2-piperidinyl)-, Piperidine, 1-nitroso-2-(3-pyridyl)- (6CI,7CI), 3-(1-Nitroso-2-piperidinyl)pyridine, (R,S)-N-Nitroso Anabasine, (RS)-N-Nitrosoanabasine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2
SMILES O=NN1CCCCC1c2cccnc2
Nombre IUPAC 3-(1-nitrosopiperidin-2-il)piridina
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 191.23
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1059 g/mol