Learn More
N-nitroso vortioxetina, TRC
Código de producto. 30468331
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30468331 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30468331 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN62056010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosovortioxetine
CAS 2925447-38-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H21 N3 O S
Cantidad 10 mg
Sinónimo N-Nitrosovortioxetine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3OS/c1-14-7-8-17(15(2)13-14)23-18-6-4-3-5-16(18)20-9-11-21(19-22)12-10-20/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
SMILES Cc1ccc(Sc2ccccc2N3CCN(CC3)N=O)c(C)c1
Nombre IUPAC 1-[2-(2,4-dimetilfenil)sulfanilfenil]-4-nitrosopiperazina
Peso molecular (g/mol) 327.4438
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.1405
Porcentaje de pureza >95