Learn More
N-Nitroso Varenicline, TRC
Código de producto. 30136834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136834 250 mg 250 miligramos
30003569 25 mg 25 miligramos
30004265 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN249000250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2755871-02-2
Fórmula molecular C13H7D5N4O
Peso molecular (g/mol) 245.3
Sinónimo 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-nitroso- (ACI), 7,8,9,10-Tetrahydro-8-nitroso-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine (ACI), N-Nitroso-Varenicline, N-Nitrosovarenicline, N-Nitroso Varenicline-d5
Nombre IUPAC 8-Nitroso-7,8,9,10-tetrahidro-6H-6,10-metanoazepino[4,5-g]quinoxalina-2,7,7,9,9-d5
SMILES O=NN1C[C@H]2C[C@@H](C1)c3cc4nccnc4cc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosovarenicline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4O/c18-16-17-6-8-3-9(7-17)11-5-13-12(4-10(8)11)14-1-2-15-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2/t8-,9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.13
Porcentaje de pureza >95%