Learn More
Impureza de tamsulosina N-nitroso, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitrosotamsulosin |
| CAS | 2892260-31-8 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N3 O6 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (R)-5-(2-((2-(2-ethoxyphenoxy)ethyl)(nitroso)amino)propyl)-2-methoxybenzenesulfonamide, N-Nitroso Tamsulosin, N-Nitrosotamsulosin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27N3O6S/c1-4-28-17-7-5-6-8-18(17)29-12-11-23(22-24)15(2)13-16-9-10-19(27-3)20(14-16)30(21,25)26/h5-10,14-15H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,25,26)/t15-/m1/s1 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCCN(N=O)[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 5-[(2R)-2-[2-(2-etoxifenoxi)etil-nitrosoamino]propil]-2-metoxibencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 437.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.162 |