Learn More
N-Nitroso Simazina, TRC
Código de producto. 30477029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30477029 1 g
30475830 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477029 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5466801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6494-81-1
Fórmula molecular C7 H11 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 230.65
Sinónimo 6-Chloro-N2,N4-diethyl-N2-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Nombre IUPAC N-[4-cloro-6-(etilamino)-1,3,5-triazina-2-ilo-N-amida etilnitrosa
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Simazine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-3-9-6-10-5(8)11-7(12-6)14(4-2)13-15/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0683