Learn More
N-Nitroso Simazina, TRC
Product Code. 30475830
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad
30475830 100 mg
30477029 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30475830 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN546680100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6494-81-1
Fórmula molecular C7 H11 Cl N6 O
Peso molecular (g/mol) 230.65
Sinónimo 6-Chloro-N2,N4-diethyl-N2-nitroso-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Nombre IUPAC N-[4-cloro-6-(etilamino)-1,3,5-triazina-2-ilo-N-amida etilnitrosa
SMILES CCNc1nc(Cl)nc(n1)N(CC)N=O
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Simazine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11ClN6O/c1-3-9-6-10-5(8)11-7(12-6)14(4-2)13-15/h3-4H2,1-2H3,(H,9,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.0683