Learn More
N-nitroso sertralina, TRC
Código de producto. 30465471
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465471 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30465471 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN12390050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Sertraline
CAS 3006789-98-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17H16Cl2N2O
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-[(1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)tetralin-1-yl]-N-methyl-nitrous Amide, N-Nitrososertraline, 1-Naphthalenamine','4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-N-nitroso-','(1S,4S)- (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C17H16Cl2N2O/c1-21(20-22)17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11/h2-6,8,10,12,17H,7,9H2,1H3/t12-,17-/m0/s1
SMILES ClC(C(Cl)=C1)=CC=C1[C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](N(N=O)C)CC2
Nombre IUPAC N-[(1S,4S)-4-(3,4-diclorofenil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]-N-metilnitroso amida
Peso molecular (g/mol) 335.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.064
Porcentaje de pureza >95