Learn More
N-Nitroso-Salbutamol, TRC
Código de producto. 17922035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922035 10 mg 10 miligramos
17901385 50 mg 50 miligramos
17954755 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922035 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN51450010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2919946-71-5
Fórmula molecular C13 H20 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 268.31
Sinónimo N-(tert-Butyl)-N-(2-hydroxy-2-(4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl)ethyl)nitrous Amide, N-Nitrososalbutamol, N-Tert-butyl-N-[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl]nitrous amide, N-Nitrososalbutamol
Nombre IUPAC N-tert-butil-N-[2-hidroxi-2-[4-hidroxi-3-(hidroximetilfenil]etilamida nitrosa
SMILES CC(C)(C)N(CC(O)c1ccc(O)c(CO)c1)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-Salbutamol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O4/c1-13(2,3)15(14-19)7-12(18)9-4-5-11(17)10(6-9)8-16/h4-6,12,16-18H,7-8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.1423
Porcentaje de pureza >95%