Learn More
N-nitroso safinamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Safinamide |
| CAS | 2657645-00-4 |
| Fórmula molecular | C17H18FN3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propanamide','2-[[[4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]nitrosoamino]-','(2S)- (ACI), (2S)-2-[[[4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]phenyl]methyl]nitrosoamino]propanamide (ACI), N-Nitroso Safinamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18FN3O3/c1-12(17(19)22)21(20-23)10-13-5-7-16(8-6-13)24-11-14-3-2-4-15(18)9-14/h2-9,12H,10-11H2,1H3,(H2,19,22)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N(CC1=CC=C(OCC2=CC=CC(F)=C2)C=C1)N=O)C(N)=O |
| Nombre IUPAC | (S)-2-((4-((3-fluorobencil)oxi)bencil)(nitroso)amino)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 331.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 331.13 |