Learn More
N-nitroso Rasagilina, TRC
Código de producto. 30134391
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134391 500 mg 500 miligramos
30133482 250 mg 250 miligramos
17970325 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134391 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN965525500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2470278-90-9
Fórmula molecular C12 H12 N2 O
Peso molecular (g/mol) 200.237
Sinónimo N-Nitrosorasagiline, N-[(1R)-indan-1-yl]-N-prop-2-ynyl-nitrous amide, (1R)-N-nitroso-N-2-propyn-1-yl-2,3-dihydro-1H-inden-1-amine
Nombre IUPAC N-[(1R)-2,3-dihidro-1H-inden-1-il]-N-prop-2-amida de nitrógeno
SMILES O=NN(CC#C)[C@@H]1CCc2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosorasagiline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H12N2O/c1-2-9-14(13-15)12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12H,7-9H2/t12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.095