Learn More
N-nitroso quinapril, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Quinapril |
| CAS | 2922985-13-3 |
| Fórmula molecular | C25H29N3O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (S)-2-((S)-2-(((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)(nitroso)amino)propanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, (S)-2-(N-((S)-1-Ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29N3O6/c1-3-34-25(32)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)28(26-33)17(2)23(29)27-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(27)24(30)31/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3,(H,30,31)/t17-,21-,22-/m0/s1 |
| SMILES | O=C([C@@H](N([C@@H](CCC1=CC=CC=C1)C(OCC)=O)N=O)C)N2CC3=C(C=CC=C3)C[C@H]2C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (S)-2-(N-((S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenilbutan-2-il)-N-nitroso-L-alanil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 467.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 467.21 |