Learn More
N-Nitroso Fenilefrina (1mg/mL en metanol), TRC
Código de producto. 18003940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
18003940 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18003940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT34921X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosophenylephrine
CAS 78658-64-7
Fórmula molecular C9 H12 N2 O3
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylnitrosoamino)methyl]-, (R)- (9CI), N-Nitrosophenylephrine, N-Nitroso Phenylephrine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O3/c1-11(10-14)6-9(13)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-5,9,12-13H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)N=O
Nombre IUPAC N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metil-nitrófila amida
Peso molecular (g/mol) 196.203
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0848
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitrosophenylephrine 1 mg/mL