Learn More
Ácido N-nitroso nipecótico-d4 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Nipecotic Acid-d4 (Major) |
| CAS | 1329834-25-4 |
| Fórmula molecular | C6H6D4N2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Nitroso-3-piperidinecarboxylic Acid-d4, 1-Nitrosonipecotic Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10N2O3/c9-6(10)5-2-1-3-8(4-5)7-11/h5H,1-4H2,(H,9,10)/i3D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])CCC(C(=O)O)C([2H])([2H])N1N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2,6,6-tetradeuterio-1-nitrosopiperidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0942 |