Learn More
N-Nitroso Nebivolol (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30133566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133566 5 mg 5 miligramos
17913865 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5319005MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1391051-68-5
Fórmula molecular C22 H24 F2 N2 O5
Peso molecular (g/mol) 434.43
Sinónimo N,N-Bis[2-(6-fluorochroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]nitrous amide
Nombre IUPAC N,N-bis[2-(6-fluoro-3,4-dihidro-2H-cromen-2-il)-2-hidroxietilamida nitrosa
SMILES OC(CN(CC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)N=O)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso Nebivolol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24F2N2O5/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(30-19)17(27)11-26(25-29)12-18(28)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)31-22/h3-4,7-10,17-18,21-22,27-28H,1-2,5-6,11-12H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 434.1653
Porcentaje de pureza >95%