Learn More
N-nitroso-nafazolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso Naphazoline |
| CAS | 2703749-87-3 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N3 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso Naphazoline, Imidazolidine','2-(1-naphthalenylmethylene)-1-nitroso-, 2-(1-Naphthalenylmethylene)-1-nitroso-imidazolidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N3O/c18-16-17-9-8-15-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7,10,15H,8-9H2/b14-10+ |
| SMILES | O=NN1CCN/C/1=C\c2cccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(naftalen-1-ilmetilideno)-1-nitrosoimidazolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 239.273 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.106 |