Learn More
N-nitroso-n-propil urea, contiene un 40% de agua, ~2% de ácido acético, TRC
Código de producto. 30482362
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30482362 1 g
30470845 10 g
30464380 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482362 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5457501G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 816-57-9
Fórmula molecular C4 H9 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 131.13
Sinónimo Urea, N-nitroso-N-propyl- (9CI, ACI), N-Nitroso-N-propylurea (ACI), Urea, 1-nitroso-1-propyl- (7CI, 8CI), 1-n-Propyl-1-nitrosourea, 1-Nitroso-1-propylurea, 1-Propyl-1-nitrosourea, N-(n-Propyl)-N-nitrosourea, N-Propyl-N-nitrosourea, NPU, NSC 46792
Nombre IUPAC 1-nitroso-1-propilurea
SMILES CCCN(N=O)C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-propylurea
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H9N3O2/c1-2-3-7(6-9)4(5)8/h2-3H2,1H3,(H2,5,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.0695