Learn More
N-Nitroso-N-(fosfonometil)glicina, TRC
Código de producto. 30008710
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008710 100 mg 100 miligramos
17933505 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30008710 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN545150100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56516-72-4
Fórmula molecular C3 H7 N2 O6 P
Peso molecular (g/mol) 198.07
Sinónimo Glyphosate-N-nitroso, Glycine, N-nitroso-N-(phosphonomethyl)- (9CI), 2-[Nitroso(phosphonomethyl)amino]acetic acid, N-Nitrosoglyphosate, Nitrosoglyphosate, Acetic acid, 2-[nitroso(phosphonomethyl)amino]-
Nombre IUPAC Ácido 2-[nitroso(fosfonometil)amino]acético
SMILES OC(=O)CN(CP(=O)(O)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-(phosphonomethyl)glycine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7N2O6P/c6-3(7)1-5(4-8)2-12(9,10)11/h1-2H2,(H,6,7)(H2,9,10,11)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0042
Porcentaje de pureza >95%