Learn More
N-Nitroso-N,N-di-(7-metiloctil)amina, TRC
Código de producto. 30009191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009191 2.5 mg 2.50 miligramo
30004097 1 mg 1 miligramo
17950685 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5257002.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 643014-99-7
Fórmula molecular C18 H38 N2 O
Peso molecular (g/mol) 298.51
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(7-metiloctil)
SMILES CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2984
Porcentaje de pureza >95%