Learn More
N-nitroso-N,N-di-(7-metiloctil)amina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine-d4 |
| CAS | 1794754-41-8 |
| Fórmula molecular | C18H34D4N2O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-Isononyl-N-nitrosoisononanamine-d4, N-Nitrosodiisononylamine-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3/i15D2,16D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CCCCCC(C)C)N(C([2H])([2H])CCCCCC(C)C)N=O |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1-dideuterio-7-metiloctil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 302.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.3235 |