Learn More
N-Nitroso-N,N-di(3,5,5-trimetilhexil)amina (>85%), TRC
Código de producto. 17999644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17999644 25 mg 25 miligramos
17938014 100 mg 100 miligramos
17938414 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17999644 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52580025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1207995-62-7
Fórmula molecular C18 H38 N2 O
Peso molecular (g/mol) 298.5071
Sinónimo 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine, 1-Hexanamine, 3,5,5-trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-, N-Nitrosodiisononylamine
Nombre IUPAC Amida nitrosa N,N-bis(3,5,5-trimetilhexil)
SMILES CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)N=O)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitrosodiisononylamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2984