Learn More
N-nitroso-Nn-butil-N-metilamina, Mikromol™
Descripción
N-nitroso-Nn-butil-N-metilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Butyl-N-methylnitrosamine |
| CAS | 7068-83-9 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Butyl-N-methylnitrosamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCN(C)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida de N-butil-N-metilnitrosa |
| Mostrar más |