Learn More
N-nitroso-Nn-butil-N-metilamina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol
Código de producto. 30459657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30459657 1 mL
1 options
Código de producto. 30459657 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.14L11000
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitroso-Nn-butil-N-metilamina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Butyl-N-methylnitrosamine
CAS 7068-83-9
Nombres de analitos o componentes N-Butyl-N-methylnitrosamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C5 H12 N2 O
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCCCN(C)N=O
Nombre IUPAC Amida de N-butil-N-metilnitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 116.16
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.095 g/mol