Learn More
N-nitroso-Nn-butil-N-isopropilamina, Mikromol™
Código de producto. 17922706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17922706 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17922706 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.160100
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitroso-Nn-butil-N-isopropilamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
CAS 2680532-87-8
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H16 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Nitroso-N-isopropyl-N-n-butylamine, N-Nitroso-N-n-butylamine-N-isopropylamine, NBiPA
Fórmula InChI InChI=1S/C7H16N2O/c1-4-5-6-9(8-10)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCCCN(N=O)C(C)C
Nombre IUPAC Amida de N-butil-N-propan-2-ilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 144.2147
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1263 g/mol