Learn More
N-nitroso-N-metilbencilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-methylbenzylamine |
| CAS | 937-40-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Benzylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenemethanamine, Benzyl(methyl)nitrosamine, Methyl(benzyl)nitrosamine, N-Methyl-N-benzylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobenzylamine, N-Nitroso(benzyl)methylamine, N-Nitroso(methyl)benzylamine, N-Nitroso-N-methylbenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine, NMBA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3 |
| SMILES | CN(Cc1ccccc1)N=O |
| Nombre IUPAC | Amida de N-bencil-N-metilnitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 150.1778 |
| Mostrar más |