Learn More
N-Nitroso-N-metilanilina, TRC
Código de producto. 18094030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18094030 100 mg 100 miligramos
18081550 50 mg 50 miligramos
18082950 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18094030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN529925100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-00-6
Fórmula molecular C7 H8 N2 O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine
Nombre IUPAC Amida N-metil-N-fenilnitrosa
SMILES CN(N=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methylaniline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637
Porcentaje de pureza >95%