Learn More
N-nitroso-N-metilanilina-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-methylaniline-d5 |
| CAS | 1821341-18-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 D5 H3 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-N-nitrosoaniline-d5','N-Nitrosomethylphenylamine-d5, Phenylmethylnitrosamine-d5, NSC 137-d5, Methylphenylnitrosoamine-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(C)N=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 141.182 |
| Mostrar más |