Learn More
N-Nitroso-N-metilanilina (100 ug/mL en metanol), TRC
Código de producto. 30007844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30007844 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30007844 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT29921X1ML
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methylaniline
CAS 614-00-6
Fórmula molecular C7 H8 N2 O
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CN(N=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC Amida N-metil-N-fenilnitrosa
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0637
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Nitroso-N-methylaniline 100 μg/mL