Learn More
N-Nitroso-N-metil-N-tetradecilamina, TRC
Código de producto. 30138061
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138061 50 mg 50 miligramos
30010682 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138061 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52996050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75881-20-8
Fórmula molecular C15H32N2O
Peso molecular (g/mol) 256.43
Sinónimo N-Methyl-N-nitroso-1-tetradecanamine (ACI), N-Nitroso-N-methyltetradecylamine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-N-tetradecylamine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H32N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)16-18/h3-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.2515
Porcentaje de pureza >95%