Learn More
N-Nitroso-N-metil-N-dodeciamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.2202 |