Learn More
N-Nitroso-N-metil-N-dodecialamina-D5, TRC
Código de producto. 30480144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30480144 2.5 mg -
30475749 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30480144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN5299372.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1794756-43-6
Fórmula molecular C13H23D5N2O
Peso molecular (g/mol) 233.41
Sinónimo N-Methyl-N-nitroso-1-dodecanamine-d5, MDNA-d5, Methyldodecylnitrosamine-d5, N-Methyl-N-dodecylnitrosamine-d5, N-Nitrosomethyldodecylamine-d5, Nitrosomethyldodecylamine-d5
SMILES [2H]C(CCCCCCCCCCC)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine-d5
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3/i2D3,13D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.2515