Learn More
Ácido N-Nitroso-N-metil-4-aminobutírico, TRC
Código de producto. 17972795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17972795 10 mg 10 miligramos
17941705 25 mg 25 miligramos
17921485 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972795 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52900010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61445-55-4
Fórmula molecular C5 H10 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 146.14
Sinónimo Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid, NMBA, N-Nitrosomethylaminobutyric acid, 4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-[metil(nitroso)amino]butanoico
SMILES CN(CCCC(=O)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0691
Porcentaje de pureza >95%