Learn More
Ácido N-nitroso-N-metil-4-aminobutírico, Mikromol™
Código de producto. 17980916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17980916 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17980916 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido N-nitroso-N-metil-4-aminobutírico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
CAS 61445-55-4
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C5 H10 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Methylnitrosoamino)butanoic Acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CN(CCCC(=O)O)N=O
Nombre IUPAC Ácido 4-[metil(nitroso)amino]butanoico
Peso molecular (g/mol) 146.14
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0691 g/mol