Learn More
Éster metílico del ácido N-nitroso-N-metil-4-aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, Methyl Ester |
| CAS | 51938-17-1 |
| Fórmula molecular | C6 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid Methyl Ester, Methyl 4-(methylnitrosoamino)butanoate, Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, methyl ester, Methyl 4-(methylnitrosoamino)butanoate, Methyl(3-carboxypropyl)nitrosamine methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12N2O3/c1-8(7-10)5-3-4-6(9)11-2/h3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCN(C)N=O |
| Nombre IUPAC | 4-[metil(nitroso)amino]butanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0848 |