Learn More
Ácido N-nitroso-N-metil-4-aminobutírico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 1184996-41-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H9 N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 4-(Nitroso-(trideuteriomethyl)amino)butanoic acid, 4-[(Methyl-d3)nitrosoamino]butanoic acid, N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric acid, NMBA-d3, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[nitroso(trideuteriometil)amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.163 |
| Mostrar más |