Learn More
Ácido N-nitroso-N-metil-4-aminobutírico D3 (N-metil D3), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 1184996-41-5 |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H9 N2 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC)N=O |
| Nombre IUPAC | N-butil-N-(trideuteriometil)nitroso amida |
| Peso molecular (g/mol) | 119.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.1138 g/mol |