Learn More
Ácido N-Nitroso-N-metil-4-aminobutírico (200 μg/mL en metanol), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 61445-55-4 |
| Fórmula molecular | C5 H10 N2 O3 |
| Cantidad | 1 x 1 mL |
| Sinónimo | Butanoic acid, 4-(methylnitrosoamino)-, N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid, NMBA, N-Nitrosomethylaminobutyric acid, 4-[Methyl(nitroso)amino]butanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CN(CCCC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[metil(nitroso)amino]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 146.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0691 |
| Mostrar más |