Learn More
Ácido N-Nitroso-N-metil-3-aminopropiónico, TRC
Código de producto. 30136310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136310 25 mg 25 miligramos
30135975 100 mg 100 miligramos
30011538 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52920025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10478-42-9
Fórmula molecular C4 H8 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 132.12
Sinónimo Propanoic acid, 3-(methylnitrosoamino)- (ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid (ACI), β-Alanine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI, 9CI), 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propionic acid, NMPA, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-[metil(nitroso)amino]propanoico
SMILES CN(CCC(=O)O)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0535
Porcentaje de pureza >95%