Learn More
Ácido N-nitroso-N-metil-3-aminopropiónico, éster metílico, TRC
Código de producto. 30473439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30473439 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30473439 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52925025MG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid','Methyl Ester
CAS 383417-47-8
Fórmula molecular C5 H10 N2 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo Propanoic acid','3-(methylnitrosoamino)-','methyl ester (ACI), Methyl 3-(methylnitrosoamino)propanoate (ACI), β-Alanine','N-methyl-N-nitroso-','methyl ester (9CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid methyl ester, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine methyl ester, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid methyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-9)4-3-5(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES COC(=O)CCN(C)N=O
Nombre IUPAC 3-[metil(nitroso)amino]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 146.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.0691