Learn More
Ácido N-nitroso-N-metil-3-aminopropiónico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-3-aminopropionic Acid |
| CAS | 1215691-18-1 |
| Fórmula molecular | C4 2H3 H5 N2 O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-(Nitroso-(trideuteriomethyl)amino)propanoic acid, 3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propanoic acid, 3-[N-Nitroso-N-(methyl-d3)amino]propionic acid, NMPA-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)-3-aminopropionic acid, N-(Methyl-d3)-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid D3 (N-methyl-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N(CCC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[nitroso(trideuteriometil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 135.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.0723 |