Learn More
N-nitroso-N-metil-1-naftilmetilamina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine |
| CAS | 296760-88-8 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Naphthalenemethanamine','N-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-naphthalenemethanamine (ACI), 1-Methyl-1-(1-naphthylmethyl)-2-oxohydrazine, N-Methyl-N-(1-naphthylmethyl)-N-nitrosoamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O/c1-14(13-15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3 |
| SMILES | CN(Cc1cccc2ccccc12)N=O |
| Nombre IUPAC | N-metil-N-(naftalen-1-ilmetil)amida nitrosa |
| Peso molecular (g/mol) | 200.2365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.095 |