Learn More
Ácido N-nitroso-N-isopropil-4-aminobutírico, Mikromol™
Descripción
Ácido N-nitroso-N-isopropil-4-aminobutírico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 2624122-60-5 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Nitroso-N-isopropyl-4-aminobutyric Acid, 4-[(1-Methylethyl)nitrosoamino]butanoic acid, Butanoic acid, 4-[(1-methylethyl)nitrosoamino]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-6(2)9(8-12)5-3-4-7(10)11/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(C)N(CCCC(=O)O)N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[nitroso(propan-2-il)amino]butanoico |
| Mostrar más |