Learn More
N-Nitroso-N-etilbutilamina, TRC
Código de producto. 30132459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132459 25 mg 25 miligramos
30009693 10 mg 10 miligramos
30010213 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132459 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN52581025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4549-44-4
Fórmula molecular C6 H14 N2 O
Peso molecular (g/mol) 130.19
Sinónimo N-Nitroso-N-ethylbutylamine, 1-Butanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Butylamine, N-ethyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Ethyl-N-nitroso-1-butanamine (ACI), Butylethylnitrosamine, Ethyl-n-butylnitrosamine, Ethylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-ethylnitrosamine, N-Ethyl-N-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-butyl-N-ethylamine, N-Nitrosoethyl-n-butylamine, Nitrosobutylethylamine, NSC 135
Nombre IUPAC Amida N-butil-N-etilnitrosa
SMILES CCCCN(CC)N=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-ethylbutylamine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.1106