Learn More
N-Nitroso-N-etilanilina, TRC
Código de producto. 30041194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041194 100 mg 100 miligramos
30010634 50 mg 50 miligramos
18072050 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN525875100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 612-64-6
Fórmula molecular C8 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 150.18
Sinónimo Aniline, N-ethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosobenzenamine, N-Ethyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-phenylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethylaniline, N-Nitrosoethylphenylamine, NSC 405070, N-Nitroso-N-ethyl-N-phenylamine, NEPhA
Nombre IUPAC Amida N-etil-N-fenilnitrosa
SMILES CCN(N=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-N-ethylaniline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10(9-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0793
Porcentaje de pureza >95%