Learn More
N-nitroso-N-etil urea (contiene 40 % de agua, 1,8 % de AcOH), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Nitroso-N-ethylurea |
| CAS | 759-73-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C3 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Urea','N-ethyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-N-nitrosourea (ACI), Urea','1-ethyl-1-nitroso- (7CI','8CI), 1-Ethyl-1-nitrosourea, ENU, N-Nitroso-N-ethylurea, NSC 45403 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7) |
| SMILES | CCN(N=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | 1-etil-1-nitrosourea |
| Peso molecular (g/mol) | 117.11 |
| Mostrar más |