Learn More
N-nitroso-N-etil-N-isopropilamina, Mikromol™
Descripción
N-nitroso-N-etil-N-isopropilamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine |
| CAS | 16339-04-1 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H12 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CCN(N=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | Amida de N-etil-N-propan-2-ilnitrosa |
| Mostrar más |