Learn More
N-nitroso-N-etil-N-isopropilamina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol
Código de producto. 30460439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30460439 1 mL
1 options
Código de producto. 30460439 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.17L11000
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitroso-N-etil-N-isopropilamina 0,1 mg/ml en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
CAS 16339-04-1
Nombres de analitos o componentes N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C5 H12 N2 O
Concentración 0.1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCN(N=O)C(C)C
Nombre IUPAC Amida de N-etil-N-propan-2-ilnitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 116.1616
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.095 g/mol