Learn More
N-nitroso-N-di-n-butilamina 1,0 mg/ml en metanol, Mikromol
Código de producto. 30458967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30458967 1 mL
1 options
Código de producto. 30458967 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0487.15L21000
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-nitroso-N-di-n-butilamina 1,0 mg/ml en metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Nitroso-di-n-butylamine
CAS 924-16-3
Nombres de analitos o componentes N-Nitroso-di-n-butylamine
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C8 H18 N2 O
Concentración 1 mg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCCCN(CCCC)N=O
Nombre IUPAC amida N,N-dibutilnitrosa
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 158.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1419 g/mol